Tlačiť
3-Thienylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
220639-10G 220639-50G
SIAL220639-10GEA 121.54 EUR
SIAL220639-10G SIAL220639-50G
3-Thienylacetic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Mw: 142.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005473
Číslo CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
OSN: 3261
ADR: 8 III