3-Thienylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
A10700.06
A10700.14
A10700.22
A10700.06EA
75.41
EUR
A10700.06
A10700.14
A10700.22
3-Thienylacetic acid ≥98%
3-Thienylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6964-21-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 129°/2.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005473
Vzorec:
C₆H₆O₂S Teplota varu: 129 °C (2,5 mmHg) Teplota tavenia: 77…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005473 Číslo CAS: 6964-21-2 EINECS: 230-166-1 OSN: 3261 ADR: 8,III |