Tlačiť
3-Thienylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
205370100 205370500
ACRO205370100EA 127.56 EUR
ACRO205370100 ACRO205370500
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Mw: 142.18 g/mol
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005473
Číslo CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %