2-Thienylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
A10394.14
A10394.22
A10394.36
A10394.14EA
68.9
EUR
A10394.14
A10394.22
A10394.36
2-Thienylacetic acid ≥98%
2-Thienylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1918-77-0
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 160°/22mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005458
Vzorec:
C₆H₆O₂S Mw: 142.18 g/mol Teplota varu: 160 °C (22 mmHg) Teplota tavenia: 61…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005458 Číslo CAS: 1918-77-0 EINECS: 217-639-8 OSN: 3261 ADR: 8 III |