Tlačiť
2-Thienylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 92.13 EUR
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
2-Thienylacetic acid 98%
2-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Mw: 142.18 g/mol
Teplota varu: 160 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005458
Číslo CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)