Tlačiť
2-Thienylacetyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
232230500 232230050
ACRO232230500EA 197.75 EUR
ACRO232230500 ACRO232230050
2-Thienylacetyl chloride 99%
2-Thienylacetyl chloride
Vzorec: C₆H₅ClOS
Teplota varu: 130…135 °C (90 mmHg)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005456
Číslo CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
OSN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %