Cyanamide ≥98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with phosphoric acid
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 141°(285°F)
Odour: Odourless
pH: 3.5-4.2
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 132-138°/12mm
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007572
Vzorec:
CH₂N₂ Teplota varu: 132…138 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 43…47 °C Hustota: 1,282 Teplota vzplanutia: 141 °C (285 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007572 Číslo CAS: 420-04-2 EINECS: 206-992-3 OSN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2684 |