Tlačiť
1-Vinyl-2-pyrrolidone stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with sodium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
V3409-18KG V3409-1KG V3409-250G V3409-5G
SIALV3409-18KGEA 0 EUR
SIALV3409-18KG SIALV3409-1KG SIALV3409-250G SIALV3409-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₉NO
Číslo MDL: MFCD00003197
Číslo CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III