Tlačiť
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
377655000 377650025
ACRO377655000EA 119.53 EUR
ACRO377655000 ACRO377650025
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Vzorec: C₅H₅NO₂·H₂O
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201862
Číslo CAS: 336100-46-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %