Tlačiť
Orotic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O8402-100G O8402-25G
SIALO8402-100GEA 107.5 EUR
SIALO8402-100G SIALO8402-25G
Orotic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Orotic acid monohydrate
Vzorec: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Číslo MDL: MFCD00149398
Číslo CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8