Orotic acid monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18594.18
A18594.30
A18594.18EA
53.75
EUR
A18594.18
A18594.30
Orotic acid monohydrate ≥98%
Orotic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 50887-69-9
Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O
Formula Weight: 156.10(anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₄N₂O₄·1H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149398 Číslo CAS: 50887-69-9 EINECS: 200-619-8 Merck Index: 14,6876 |