Tlačiť
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
367044-25G 367044-100G
SIAL367044-25GEA 94.67 EUR
SIAL367044-25G SIAL367044-100G
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, Sigma-Aldrich®
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
Číslo MDL: MFCD00070594
Číslo CAS: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0