Tlačiť
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
346802-1G 346802-5G
SIAL346802-1GEA 48.54 EUR
SIAL346802-1G SIAL346802-5G
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00070578
Číslo CAS: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2