Tlačiť
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
H27009.03 H27009.06
H27009.03EA 32.09 EUR
H27009.03 H27009.06
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 79815-20-6 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 177° dec. Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Vzorec: C₉H₉NO₂
Teplota tavenia: ∼ 177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070578
Číslo CAS: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2