Tlačiť
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Indoline-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
302244-25G 302244-5G
SIAL302244-25GEA 388.69 EUR
SIAL302244-25G SIAL302244-5G
(±)-Indoline-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00010635
Číslo CAS: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6