Tlačiť
γ-Cyclodextrine hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
861413-100MG 861413-1G
SIAL861413-100MGEA 70.2 EUR
SIAL861413-100MG SIAL861413-1G
γ-Cyclodextrine hydrate, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrine hydrate
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Mw: 1297.15 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149574
Číslo CAS: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4