Tlačiť
γ-Cyclodextrine hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 308.46 EUR
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Cyclodextrine hydrate 99%
γ-Cyclodextrine hydrate
Vzorec: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Mw: 1297.15 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 267 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149574
Číslo CAS: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)