Tlačiť
β-Cyclodextrine hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
856088-25G 856088-100G 856088-5G
SIAL856088-25GEA 67.79 EUR
SIAL856088-25G SIAL856088-100G SIAL856088-5G
β-Cyclodextrine hydrate, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrine hydrate
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O
Mw: 1134.98 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00150811
Číslo CAS: 68168-23-0
EINECS: 231-493-2