Tlačiť
β-Cyclodextrine hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14529.06 A14529.14 A14529.22
A14529.06EA 38.03 EUR
A14529.06 A14529.14 A14529.22
β-Cyclodextrine hydrate
β-Cyclodextrine hydrate
CAS No.: 68168-23-0 Molecular Formula: C42H70O35.xH2O Formula Weight: 1134.98(anhy) Melting Point: 288° dec. Beilstein Reference: 5915513 Merck Reference: 14,2718 Optical Rotation: +142° (c=1.5 in water) MDL No.: MFCD00150811
Vzorec: C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O
Mw: 1134.98 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 288 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150811
Číslo CAS: 68168-23-0
EINECS: 231-493-2