Tlačiť
α-Cyclodextrine hydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
227290050 227290250 227291000
ACRO227290050EA 76.21 EUR
ACRO227290050 ACRO227290250 ACRO227291000
α-Cyclodextrine hydrate 98+%
α-Cyclodextrine hydrate
Vzorec: C₃₆H₆₀O₃₀·xH₂O
Teplota tavenia: 278 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150804
Číslo CAS: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤0.5 % Linear oligomers
Specific optical rotation +145° to +151° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm