Tlačiť
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DL-Lactide
L09026.09 L09026.18
L09026.09EA 49.34 EUR
L09026.09 L09026.18
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione ≥99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Purity: 99% CAS No.: 95-96-5 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 122-126° Boiling Point: 138-142°/8mm Beilstein Reference: 82121 MDL No.: MFCD00011685
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 138…142 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 122…126 °C
Teplota vzplanutia: 180 °C (356 °F)
Číslo MDL: MFCD00011685
Číslo CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3