Tlačiť
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
376850250 376851000
ACRO376850250EA 109.51 EUR
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 138…142 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 122…126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011685
Číslo CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %