Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
A10790.06
A10790.14
A10790.06EA
129.16
EUR
A10790.06
A10790.14
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 43088-42-2
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.25
Melting Point: 79-83°
Beilstein Reference: 1366073
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂S Teplota tavenia: 79…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051669 Číslo CAS: 43088-42-2 |