Tlačiť
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
232904-10G 232904-50G
SIAL232904-10GEA 108.3 EUR
SIAL232904-10G SIAL232904-50G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Číslo MDL: MFCD00009765
Číslo CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8