Tlačiť
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
A12802.14 A12802.06 A12802.22
A12802.14EA 157.24 EUR
A12802.14 A12802.06 A12802.22
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 22288-78-4 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 100-102°/0.1mm MDL No.: MFCD00009765
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Teplota varu: 100…102 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009765
Číslo CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8