Tlačiť
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 73.41 EUR
ACRO214300100 ACRO214300500
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Teplota varu: 100…102 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 66…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009765
Číslo CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %