Tlačiť
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10348.03 L10348.06
L10348.03EA 83.43 EUR
L10348.03 L10348.06
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Purity: 95% CAS No.: 52431-30-8 Molecular Formula: C4Br2N2O4S Formula Weight: 331.94 Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 218219
Vzorec: C₄Br₂N₂O₄S
Teplota tavenia: 134…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015537
Číslo CAS: 52431-30-8