Tlačiť
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
382410010 382410050
ACRO382410010EA 107.9 EUR
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034750
Číslo CAS: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %