Tlačiť
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine 97.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N,n,n,n-tetramethylbenzidine, 4,4'-Bis(dimethylamino)biphenyl
138380050 138380250
ACRO138380050EA 142 EUR
ACRO138380050 ACRO138380250
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine 97.5%
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008310
Číslo CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)