Tlačiť
(S)-(+)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
186511-25G 186511-1G 186511-5G
SIAL186511-25GEA 395.11 EUR
SIAL186511-25G SIAL186511-1G SIAL186511-5G
(S)-(+)-Prolinol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005255
Číslo CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2