Tlačiť
(S)-(+)-Prolinol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 42.06 EUR
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
(S)-(+)-Prolinol 95%
(S)-(+)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15 g/mol
Teplota varu: 74…76 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.036 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005255
Číslo CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)