Tlačiť
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
594539-1G 594539-5G
SIAL594539-1GEA 49.27 EUR
SIAL594539-1G SIAL594539-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Číslo MDL: MFCD01632203
Číslo CAS: 99768-12-4