Tlačiť
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27627.03 H27627.06
H27627.03EA 98.14 EUR
H27627.03 H27627.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 99768-12-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD01632203
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632203
Číslo CAS: 99768-12-4