Tlačiť
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
591130-1G 591130-5G
SIAL591130-1GEA 95.73 EUR
SIAL591130-1G SIAL591130-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Číslo MDL: MFCD02093046
Číslo CAS: 99769-19-4