Tlačiť
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 56.88 EUR
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 187…191 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093046
Číslo CAS: 99769-19-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %