Tlačiť
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03 L17958.06
L17958.03EA 46.87 EUR
L17958.03 L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 374538-03-1 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 8313459
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179452
Číslo CAS: 374538-03-1