Tlačiť
Cupferron, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
675636-100G 675636-500G
SIAL675636-100GEA 316.09 EUR
SIAL675636-100G SIAL675636-500G
Cupferron, Sigma-Aldrich®
Cupferron
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Číslo MDL: MFCD00078422
Číslo CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III