Tlačiť
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11256.06 L11256.14
L11256.06EA 51.74 EUR
L11256.06 L11256.14
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid 97%
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 50670-83-2 Molecular Formula: C9H10N2O3 Formula Weight: 194.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2726882
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060120
Číslo CAS: 50670-83-2
EINECS: 256-702-4