Tlačiť
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
L01473.14 L01473.22
L01473.14EA 61.77 EUR
L01473.14 L01473.22
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Purity: 99% CAS No.: 101-55-3 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 1308972 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000094
Vzorec: C₁₂H₉BrO
Teplota varu: 304…305 °C
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,420
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000094
Číslo CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
OSN: 3082
ADR: 9,III