Tlačiť
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, Millipore®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
M6514-25ML M6514-50ML
SIALM6514-25MLEA 82.63 EUR
SIALM6514-25ML SIALM6514-50ML
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, Millipore®
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅Si
Číslo MDL: MFCD00008593
Číslo CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8