Tlačiť
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
440159-100ML 440159-500ML
SIAL440159-100MLEA 97.87 EUR
SIAL440159-100ML SIAL440159-500ML
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅Si
Číslo MDL: MFCD00008593
Číslo CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8