Tlačiť
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Dodávateľ: abcr
Synonymá: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
SIM6487.4.0100 AB109006.0100 AB109006.0500 AB109006-25KG
ABCRSIM6487.4.0100EA 0 EUR
ABCRSIM6487.4.0100 ABCRAB109006.0100 ABCRAB109006.0500 ABCRAB109006-25KG
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅Si
Číslo MDL: MFCD00008593
Číslo CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8