3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
A17714.22
A17714.36
AB117674.0100
A17714.22EA
62.49
EUR
A17714.22
A17714.36
ABCRAB117674.0100
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥97%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₅Si Mw: 248.35 g/mol Teplota varu: 190 °C Hustota: 1.045 Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008593 Číslo CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |