Tlačiť
N-Benzylglycine ethyl ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
L15496.14 L15496.22 L15496.36
L15496.14EA 68.19 EUR
L15496.14 L15496.22 L15496.36
N-Benzylglycine ethyl ester ≥97%
N-Benzylglycine ethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 6436-90-4 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 193.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5053 Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2104816 MDL No.: MFCD00009174
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Teplota varu: 102…104 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,048
Teplota vzplanutia: 112 °C (233 °F)
Číslo MDL: MFCD00009174
Číslo CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6