Tlačiť
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 44.12 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Teplota varu: 140…142 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009174
Číslo CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %