(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
L02391.14
L02391.22
L02391.14EA
54.88
EUR
L02391.14
L02391.22
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Purity: 97%
CAS No.: 122-07-6
Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Ammonia-like
pH: 10.9
Melting Point: -73°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 605322
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008485
Vzorec:
C₅H₁₃NO₂ Mw: 119.16 g/mol Teplota varu: 139…140 °C Teplota tavenia: –73 °C Hustota: 0.928 Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008485 Číslo CAS: 122-07-6 EINECS: 204-520-0 ADR: 3 III |