Tlačiť
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
385506-100ML 385506-500ML
SIAL385506-100MLEA 110.15 EUR
SIAL385506-100ML SIAL385506-500ML
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
Mw: 148.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00040474
Číslo CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6