Tlačiť
3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
44759.09 44759.18 44759.30
44759.09EA 54.88 EUR
44759.09 44759.18 44759.30
3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥97%
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Purity: 97+% CAS No.: 929-59-9 Molecular Formula: (CH2OCH2CH2NH2)2 Formula Weight: 148.20 Flash Point: 121°(250°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Refractive Index: 1.4610 Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 105-109°/6mm Beilstein Reference: 1739187 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040474
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
Mw: 148.20 g/mol
Teplota varu: 105…109 °C (6 mmHg)
Hustota: 1.01
Teplota vzplanutia: 121 °C (250 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040474
Číslo CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
ADR: 8 III