Tlačiť
2-Aminoethyl hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
06720-100G 06720-500G
SIAL06720-100GEA 84.64 EUR
SIAL06720-100G SIAL06720-500G
2-Aminoethyl hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Vzorec: C₂H₇NO₄S
Číslo MDL: MFCD00008179
Číslo CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7