Tlačiť
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
103641000 103645000
ACRO103641000EA 113.52 EUR
ACRO103641000 ACRO103645000
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Vzorec: C₂H₇NO₄S
Teplota tavenia: 277…280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008179
Číslo CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test